Learn More
Exosome Component 9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca:  Bio-Techne NBP1-71702SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18212882
  • 207.00€ / 25 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Exosome Component 9 Polyclonal specifically detects Exosome Component 9 in Human, Mouse, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Exosome Component 9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.025mL; Unlabeled
For Research Use Only