Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)
Código de producto. 18624410 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μL
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
18624410 6 viales de 30 μg paquete de 6
18608701 6 viales de 100 μL paquete de 6
18657851 2 viales de 30 μg paquete de 2
18664540 2 viales de 100 μg paquete de 2
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18624410
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP311684180ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 6 viales de 30 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.