Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)
Código de producto. 18657851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μL
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
18657851 2 viales de 30 μg paquete de 2
18608701 6 viales de 100 μL paquete de 6
18664540 2 viales de 100 μg paquete de 2
18624410 6 viales de 30 μg paquete de 6
4 options
Código de producto. 18657851
Marca: Novus Biologicals™ NBP31168460ug
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 2 viales de 30 μg