Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
417.00€ - 1345.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
---|---|
Concentración | LYOPH |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18664000
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-60ug |
2 x 30 μg Vials |
417.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18679580
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-200ug |
2 x 100 μg Vials |
529.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18653300
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-180ug |
6 x 30 μg Vials |
1080.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18623800
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-600ug |
6 x 100 μg Vials |
1345.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)