Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento expansible
El mecanismo de apertura y cierre permite que la gradilla se expanda, lo que crea el espacio necesario para la manipulación de muestras
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25192kg
Descripción
- Reduce la contaminación cruzada
- Impide que las tapas de microcentrífuga abiertas interfieran en otros pocillos
- Identificaciones alfanuméricas de los pocillos
- Se adapta a la gradilla de congelador estándar de 53 mm
- La tapa transparente bloquea la gradilla para un manejo y transporte seguros
- Pocillos con depresión central para estabilizar los tubos cónicos
- Pocillos con bloqueo criogénico para la retirada de tapones con una sola mano
Especificaciones
Blanco | |
Para almacenamiento a temperatura fría | |
Polipropileno | |
-80°C |
31 ×12,8 ×3,35 cm abierto, 3,3 × 13,3 × 5,3 cm cerrado | |
64 pocillos | |
Gradilla de almacenamiento expansible |