Learn More
Gibco™ Expi293F™ Inducible GnTI- Cells
Descripción
Línea de células establecida por la desactivación selectiva del gen GnTI y la integración estable del plásmido regulador pcDNA6/TR, que codifica el gen TetR bajo el control del promotor del CMV humano. Es una potente herramienta para la expresión de alto rendimiento inducible por tetraciclina de proteínas recombinantes homogéneamente glicosiladas.
Características:
- Suspensión, cultivo de alta densidad en medio de expresión Expi293
- N-glicosilación homogénea de proteínas expresadas
- Expresión de proteínas inducible por tetraciclina con niveles de expresión basal extremadamente bajos
- Rendimiento proteínas equivalente al de las células parentales Expi293F: hasta 1 g/l
Para la expresión inducible de una proteína de interés, se necesita un vector de expresión de mamíferos pcDNA5/TO o un vector inducible equivalente para la expresión génica regulada con tetraciclina.
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de expresión Expi293 y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. Las células se deben descongelar directamente en el medio de expresión Expi293.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 vial de células inducibles Expi293F GnTI- (1 x 107 células/vial), almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor |
| Línea de productos | Expi293 |
| Cantidad | 1 vial |
| Condiciones de envío | Hielo seco |