Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
Código de producto. p-200087431
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 6
Código de producto. 15694391
Marca: Gibco™ A29127
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells.
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells (1). They are a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133). ExpiCHO-S Cells are maintained in suspension culture, have minimal tendency to clump, and grow to high density in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001). As part of the ExpiCHO Expression System Kit, the cells generate superior protein yields by transient transfection compared to standard CHO and 293 cells.
  • Permite rendimientos de hasta 3 g de proteína por l de cultivo transfectado como parte del sistema de expresión ExpiCHO
  • Permitir la producción rápida de proteínas transitorias de alto rendimiento, lo que permite a los laboratorios que desarrollan bioterapias de proteínas trabajar con proteínas expresadas en CHO de principio a fin en el proceso de desarrollo de fármacos
  • Adaptado al crecimiento de la suspensión de alta densidad en el medio de expresión ExpiCHO
  • Mostrar tiempos de duplicación rápida de aproximadamente 17 horas
  • Habilitar un rendimiento de expresión transitoria consistente para más de 30 pasos después de descongelar
  • Mantener una alta viabilidad y productividad celular durante más de 10 días posteriores a la transfección como parte del sistema de expresión ExpiCHO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.