Learn More
Células ExpiCHO-S™ (procedentes de bancos según las cGMP) Código de producto.: 17895170
Células ExpiCHO-S™ (procedentes de bancos según las cGMP)
Código de producto. 17895170
1 vial, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17895170
Marca: Gibco A37785
Las células de ExpiCHO-S se derivan de un subclón no desarrollado que se sometió a examen y aisló de células de ovario de hámster chino CHO-S (CHO). Son un componente principal del kit del sistema de expresión ExpiCHO.
  • Las células de ExpiCHO-S se derivan de un subclón no desarrollado que se sometió a examen y aisló de células de ovario de hámster chino CHO-S (CHO)
  • Son un componente principal del kit del sistema de expresión ExpiCHO
  • Las células de ExpiCHO-S se mantienen en el cultivo en suspensión, tienen una tendencia mínima a formar grumos y crecen a alta densidad en el medio de expresión de ExpiCHO
  • Como parte del kit del sistema de expresión ExpiCHO, las células generan rendimientos de proteínas superiores mediante transfección transitoria en comparación con las células CHO estándar, 293 y las células Expi293F de alta densidad
  • Las células se derivan del mismo banco de semillas maestras que las células ExpiCHO-S estándar
  • Las células congeladas se suministran en un vial que contiene aproximadamente 1,1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de expresión ExpiCHO y DMSO al 10 %
  • Las células se deben descongelar directamente en el medio de expresión ExpiCHO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Línea de células ExpiCHO-S, banco según cGMP
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Formulario Congelado
Especie Hámster
N.° de celdas 1 x 107 células/ml
Línea de productos ExpiCHO-S™
Tipo de producto Células ExpiCHO-S
Cantidad 1 vial
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote566124-MCB2 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2020 Código de productoA37785
Título del producto
Células ExpiCHO-S™ (procedentes de bancos según las cGMP) >