Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
Estas células, que se mantienen en el cultivo en suspensión, tienen una tendencia mínima a agruparse y crecen hasta alcanzar una alta densidad en el medio de expresión ExpiCHO™
Marca: Gibco™ A29127
1096.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21885" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Permite rendimientos de hasta 3 g de proteína por l de cultivo transfectado como parte del sistema de expresión ExpiCHO
- Permitir la producción rápida de proteínas transitorias de alto rendimiento, lo que permite a los laboratorios que desarrollan bioterapias de proteínas trabajar con proteínas expresadas en CHO de principio a fin en el proceso de desarrollo de fármacos
- Adaptado al crecimiento de la suspensión de alta densidad en el medio de expresión ExpiCHO
- Mostrar tiempos de duplicación rápida de aproximadamente 17 horas
- Habilitar un rendimiento de expresión transitoria consistente para más de 30 pasos después de descongelar
- Mantener una alta viabilidad y productividad celular durante más de 10 días posteriores a la transfección como parte del sistema de expresión ExpiCHO
Especificaciones
1 x 107 células/ml Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Cultivos celulares en suspensión | |
Hámster | |
Expresión | |
ExpiCHO™ | |
Hielo seco |
CHO-S, adaptada SFM | |
Crioconservado | |
1 vial | |
1 x 10^7 células | |
Célula CHO-S |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.