Learn More
Gibco™ Kit de transfección de CHO ExpiFectamine™
Estos reactivos de transfección catiónica de alta eficacia, junto con un potenciador de transfección optimizado y medio de cultivo, potenciarán el nivel más alto posible de expresión de proteínas a partir de células ExpiCHO-S™ cultivadas en un medio de expresión ExpiCHO™
1450.00€ - 54600.00€
Especificaciones
Línea de células ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente
Tipo de célula Células ováricas
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Línea de productos ExpiFectamine™
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15476784
Ver documentos
Gibco™
A29129
Para 1 l de cultivo
1450.00€
1 set
15627878
Ver documentos
Gibco™
A29130
Para 10 l de cultivo
12280.00€
cada uno
17143069
View Documents
Gibco™
A29131
Para 50 l de cultivo
54600.00€
cada uno
Description
Description
  • Consigue una eficacia de transfección superior al 90 % del cultivo de células CHO en suspensión a alta densidad, con el correspondiente potenciador de transfección y medio de cultivo para potenciar el rendimiento de transfección y la expresión de proteínas
  • Requiere de un tercio a la mitad menos de ADN plasmídico que otros reactivos de transfección para conseguir un rendimiento de expresión superior
  • Permite las opciones de tres protocolos de expresión transitoria para ofrecer una flexibilidad de trabajo máxima, y, al mismo tiempo, se ajusta al mismo flujo de trabajo general utilizado por otros sistemas de expresión transitoria, como FreeStyle™ MAX CHO y Expi293™
  • Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que ofrece una mayor confianza en sus resultados
  • Demuestra la capacidad de ampliación lineal de las transfecciones a partir de volúmenes de cultivo de <1 ml a >10 l.
Specifications
Specifications
ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Células ováricas
ExpiFectamine™
Temperatura ambiente
Libre de material de origen animal, definido químicamente
Transfección basada en lípidos
Kit de transfección de CHO
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.