Learn More
Gibco™ Kit de inicio del sistema de expresión ExpiSf™
Sistema completo y químicamente definido de expresión de proteínas de células de insectos infectadas por baculovirus, que ofrece una producción superior y un rendimiento uniforme ciclo tras ciclo, utilizando un flujo de trabajo rápido y racionalizado
Marca: Gibco™ A39111
948.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El sistema de expresión ExpiSf es un sistema completo y químicamente definido de expresión de proteínas de células de insectos infectadas por baculovirus, que ofrece una producción superior y un rendimiento uniforme ciclo tras ciclo, utilizando un flujo de trabajo rápido y racionalizado.
- Un medio definido químicamente, sin yeastolatos y libre de material de origen animal para un crecimiento celular y una expresión de proteínas uniformes.
- Componentes integrados que actúan de manera conjunta para ofrecer un rendimiento de proteínas tres veces mayor en comparación con las plataformas tradicionales de expresión de insectos.
- Producción robusta de baculovirus recombinante P0 de gran calidad en formato de cultivo en suspensión sin necesidad de una mayor amplificación del virus
- Un flujo de trabajo rápido y simplificado que permite obtener proteínas en tan solo 6–10 días; la mitad del tiempo de los protocolos tradicionales
- Expresión ampliable que se puede aplicar a cultivos desde placas de 24 pocillos hasta matraces de agitación de >3 l
- El kit de inicio del sistema de expresión ExpiSf incluye los siguientes componentes: 2 viales de células ExpiSf9 congeladas, 1 litro de medio ExpiSf CD, potenciador ExpiSf suficiente para 1 litro de cultivo y 1 ml de reactivo para transfección ExpiFectamine Sf. Todos los componentes del sistema de expresión ExpiSf también están disponibles para su compra por separado.
Especificaciones
• Frasco de 1000 ml de medio ExpiSf CD, almacenar en la oscuridad a 2–8 °C • 4 potenciadores ExpiSf de 1 ml, 2– 8°C • 1 ml de reactivo para transfección ExpiFectamine Sf, 2–8 °C • 2 viales de células ExpiSf9 de 1 ml, almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor |
|
SF9, SFM adaptado | |
ExpiSf™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Baculovirus | |
Kit de inicio del sistema de expresión de células de insecto | |
1 Kit |