Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Expression System Starter Kits
Código de producto. p-200021250
Click to view available options
Formato:
Kit con matraces Erlenmeyer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15859126
Marca: Gibco™ A38841
The ExpiSf Expression System is a complete chemically-defined baculovirus-insect cell protein expression system that delivers superior yields and consistent performance run after run using a fast, streamlined workflow.
  • Un medio definido químicamente, sin yeastolatos y sin material de origen animal para un crecimiento celular consistente y la expresión de proteínas
  • Componentes integrados que funcionan en conjunto para ofrecer una producción de proteínas tres veces superior en comparación con las plataformas tradicionales de expresión de insectos
  • Producción robusta de baculovirus recombinante de P0 de alta calidad y alto título en formato de cultivo en suspensión sin necesidad de una mayor amplificación del virus
  • Un flujo de trabajo rápido y simplificado que le permite obtener proteínas en tan solo 6-10 días; la mitad de tiempo que los protocolos tradicionales
  • Expresión escalable que se puede aplicar a cultivos de placas de 24 pocillos para matraces de agitación de >3 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Insect Cell Protein Expression System
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Etiqueta de proteína Sin marcar
Tipo de entrega Baculovirus
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento • Frasco de 1000 ml ExpiSf CD Medium, almacenar en la oscuridad a 2–8 °C
• 4 x 1 ml de potenciador ExpiSf, 2–8 °C
• 1 ml de reactivo de transfección ExpiFectamine SF, 2–8 °C
• 2 x 1 vial de células ExpiSf9, almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor
• 500 ml de Opti-MEM 2–8 °C
• 10 µg de vector pFastBac1, 2–8 °C
• 4 ng de vector de control pFastBac1-Gus, 2–8 °C
• 5 x 0,1 ml de células competentes MAX Efficiency DH10Bac, –80 °C
• 24 x 125 ml de matraces Erlenmeyer de PETG Nalgene de un solo uso, almacenar a temperatura ambiente
Formato Kit con matraces Erlenmeyer
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de células Sf9, SFM adaptado
Línea de productos ExpiSf
Promotor Poliedrina