Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Descripción
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
- Ofrece una tasa superior al 80 %, más producción de proteínas en cultivos celulares Sf9 en suspensión de alta densidad que el medio ExpiSf CD por sí mismo
- Incluye potenciador ExpiSf, que está específicamente diseñado para trabajar en conjunto con el medio ExpiSf CD para aumentar significativamente la expresión de proteínas de cultivos de células de insectos infectados por baculovirus
- Demuestra la escalabilidad directa de la infección por baculovirus desde los volúmenes de cultivo de 4 ml en placas de pocillos profundos hasta >3 l en matraces de agitación
El kit de producción de proteínas ExpiSf está diseñado específicamente para trabajar con células ExpiSf9 (n.º de cat. A35243) en el sistema de expresión ExpiSf. El kit suministra suficiente medio ExpiSf CD y potenciador ExpiSf como para infectar 1 l, 10 l o 50 l de cultivo. El medio ExpiSf CD también está disponible para su compra por separado (n.º A3767802).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Medios y reactivos, botella de 1 l de medio ExpiSf CD, 4 x 1 ml de potenciador de ExpiSf |
| Cantidad | 1 l (medio CD ExpiSf), 4 x 1 ml (potenciador ExpiSf) |
| Contenido y almacenamiento | Frasco de 1000 ml de medio ExpiSf CD, almacenar en lugar oscuro de 2 °C a 8 °C; 4 x 1 ml de potenciador ExpiSf, almacenamiento de 2 °C a 8 °C; vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación. |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Células compatibles | Células de insectos |
| Formato | Líquido |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Mecanismo de expresión | Expresión basada en células |
| Sistema de expresión | Baculovirus |
| Línea de productos | ExpiSf |