Learn More
Ohaus™ Balanzas de precisión Explorer
Código de producto. 11810123 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
420 g
1,1 kg
4,2 kg
10,2 kg
Modelo:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11810123
Marca: Ohaus™ 83021351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. Las balanzas de precisión Ohaus™ Explorer simplifican incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
  • Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
  • Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
  • Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Capacidad 1,1 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos
Legibilidad 0.001 g
Incluye Terminal, base de pesaje, plato de pesaje de 180 x 210 mm
Linealidad 0,002 g
Material Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio
Modelo EX1103M
Repetibilidad 0,001 g
Desviación de sensibilidad 3 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤1,5 seg.
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 1 kg, OIML E2 o ASTM Clase 1
Tipo Balanza de precisión
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, controlw
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 6,9 kg
Requisitos eléctricos Entrada del adaptador de CA: 100/240VAC, 0.6A, 50 a 60Hz
Amperaje 0.6 A
Frecuencia 50/60 Hz