Learn More
Ohaus™ Balanzas de precisión Explorer
Código de producto. 11840123 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
420 g
1,1 kg
4,2 kg
10,2 kg
Modelo:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11840123
Marca: Ohaus™ 83021358
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. Las balanzas de precisión Ohaus™ Explorer simplifican incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
  • Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
  • Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
  • Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Capacidad 4,2 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos
Legibilidad 0.001 g
Incluye Terminal, base de pesaje, plato de pesaje de 180 x 210 mm
Linealidad ± 0,02 g
Material Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio
Modelo EX4202M
Repetibilidad 0,01 g
Desviación de sensibilidad 3 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤1 seg.
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 4 kg, OIML F1 o ASTM Clase 2
Tipo Balanza de precisión
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, controlw
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 190 x 200 mm
Peso (métrico) 4,3 kg
Requisitos eléctricos Entrada del adaptador de CA: 100/240VAC, 0.6A, 50 a 60Hz
Amperaje 0.6 A
Frecuencia 50/60 Hz