Learn More
Ohaus™ SemiMicrobalanzas Explorer™
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modelo:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Descripción
- Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
- El intuitivo software ofrece una experiencia de usuario muy moderna
- Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
- Pantalla táctil resistiva VGA a todo color (5,7 pulg en diagonal) de 4 alambres
- Teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
- Adaptador de CA (incluido)
- Los puertos de comunicación de fácil acceso incluyen 2 unidades de puerto USB y RS232 y un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet
- Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
- Función de transferencia de datos
- Base metálica, carcasa superior de ABS, plato de acero inoxidable, pantalla protectora de vidrio antiestático con puerta abatible
- Cubierta reemplazable en uso, modelos con puerta automática opcional
- Sistema de calibración interna completamente automática AutoCal™
- Tiempo de estabilización rápido
- Cuatro sensores sin contacto
- Ionizador integrado con modelos de puertas automáticas
- Hasta 14 idiomas de uso
- Función para guardar en USB, interruptor de bloqueo de menús
- Soporte de seguridad, gancho para aplicaciones de pesaje bajo la balanzas
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Indicador de estabilidad, de sobrecarga y carga insuficiente, modo de espera automático
- Modos de aplicación: Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico y de animales, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de picos, ajuste de pipeta, control de calidad estadístico
- Unidades de medida: g, mg, ct, gn, oz, dwt, ozt, mom, tical, msg, tola, unidad personalizada 1, unidad personalizada 2, unidad personalizada 3
- Aplicaciones: laboratorio de investigación, farmacia, instalación industrial ligera, aulas
Información de órdenes
Modelos con homologación OIML disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
| Descripción | Balanza analítica |
| Capacidad | 52, 120 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica VGA a todo color |
| Legibilidad | 0,01, 0,1 mg |
| Linealidad | ± 0,1 mg |
| Material | Base metálica, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable |
| Modelo | EX125D |
| Tiempo de estabilización | ≤3, ≤8 s |
| Tipo | Balanza semi-micro |
| Mostrar más |