Learn More
Koettermann™ Armarios murales Exploris™
Dispone de puertas insonorizadas.
Marca: Koettermann™ 507-00016
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Se utiliza cuando se necesita una gran capacidad de carga
- Encimera Melamine Topresist™
Especificaciones
Un estante de acero | |
Banco independiente | |
75 cm | |
Acabado de melamina Trespa TopLab™ |
120 cm | |
75 cm | |
120 cm | |
Acero inoxidable |