Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Kit incorporates proven Invitrogen™ enzymes specifically tailored to deliver superior results on high-throughput, fast-cycling instruments for probe-based qPCR experiments.
1416.00€ - 5490.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Formato | Tubo |
Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Velocidad de reacción | Rápida, estándar |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10449213
|
Invitrogen™
11781200 |
500 reacciones |
1416.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10782134
|
Invitrogen™
1178101K |
2500 reacciones |
5490.00€
2500 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Kit incorporates proven Invitrogen™ enzymes specifically tailored to deliver superior results on high-throughput, fast-cycling instruments for probe-based qPCR experiments
- This fast, one-step mix is designed to work with a variety of instruments’ default protocols, including Applied Biosystems and non-Applied Biosystem (see universal version) qPCR platforms
- Fast-activating, antibody-mediated Platinum Taq DNA Polymerase for complete, rapid activation; provides high sensitivity and reproducibility
- The One-Step SuperScript III Reverse Transcriptase module is a unique formulation to ensure high yield and less PCR inhibition
- Flexible formats with separate or pre-mixed ROX are designed to work with default instrument protocols on a wide range of high-throughput fast instruments
- Contains heat-labile UDG which significantly reduces carryover contamination risk with excellent activity from room temperature to approximately 40°C
- Due to the thermostability of SuperScript III, the cDNA synthesis step is run at 50°C, at which temperature the heat-labile UDG is totally and irreversibly inactivated
- Once thawed, the EXPRESS qPCR SuperMix can be stored for up to 1 month at 4°C to 8°C
- Store at -20°C for long-term storage
Especificaciones
Sonda de cebado | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Rápida, estándar | |
SuperScript™ | |
ARN |
Tubo | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ | |
Kit qRT-PCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.