Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Kits are compatible with fast-cycling instruments for SYBR-based qPCR experiments.
Marca: SYBR™ GreenER™ 11794200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix comes with premixed ROX reference dye.
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- Colorante SYBR GreenER
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Especificaciones
Contiene 5 ml de SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ con ROX premezclado. Conservar a −20 °C para un almacenamiento a largo plazo. Las SuperMix de qPCR EXPRESS pueden conservarse entre 4 y 8 °C durante un mes como máximo. | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar | |
SYBR™ GreenER™ | |
200 reactions | |
Expresión génica | |
ADN (genómico), ADNc |
SYBR | |
qPCR | |
rápida o estándar | |
Kit SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR GreenER | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
200 reacciones | |
200 reacciones | |
5 mL |
Título del producto
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido