Learn More
Cole-Parmer™ Medidor del nivel acústico digital Extech™
Mida niveles de decibelios de sonido para una gran variedad de situaciones del lugar de trabajo, incluidas la monitorización de maquinaria y las comprobaciones del sistema de audio/alarma, con este económico medidor. El medidor de nivel acústico digital Cole-Parmer™ Extech™ cuenta con una pantalla digital con gráfico de barras analógico de uso sencillo.
Marca:  Cole-Parmer™ 40425-32
Código de producto. 11790519
  • 190.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La pantalla digital incluye una resolución de 0,1 dB y un gráfico de barras analógico para facilitar la lectura. La función de retención máxima MAX Hold almacena el nivel de dB más alto alcanzado y la desconexión automática aumenta la duración de la batería. El medidor incorpora un intervalo de medición ajustable de 40 a 130 dB con respuesta rápida/lenta y ponderación A/C a seleccionar. Pantalla antiviento para micrófono y cuatro pilas AAA incluidas.
Especificaciones
Especificaciones
44,5 mm
Digital
228,6 mm
0,1 dB
Medidor del nivel acústico digital
Para multitud de situaciones en el lugar de trabajo incluidas supervisión de maquinaria en el lugar de trabajo y comprobaciones de sistemas de audio/alarma
±2 dB
215 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Medidor del nivel acústico digital Extech™ > Peso: 215g