Learn More
Extech Manómetro de presión diferencial de alta resistencia Extech
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
:
Intervalo: De 0 a 5 psi
Descripción
- Measure from 0 to 55.4 in. WC.
- Very large LCD with backlight.
- Designed for use in cleanrooms, mold remediation, animal physiology, and general HVAC applications.
- This durable, easy-to-use manometer features 11 units of measure, min/max recording, relative time stamp, and built-in USB port.
- Functions include data hold, auto power off, min/max functions, and a zero function for offset correction or measurement.
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | 9 V |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Bajo rango y alta resolución en la medición de la presión manométrica o diferencial |
| Incluye | Una batería de 9 voltios |
| Tamaño del conector (imperial) | 0.12 in. Barb |
| Tamaño del conector (métrico) | Manguera de 3,17 mm |
| Exactitud | ± 0,3% a escala completa |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Intervalo de presión | De 0 a 5 psi |
| Tipo de producto | Manómetro de presión diferencial de alta resistencia Extech |