Learn More
Fisherbrand™ Guantes de nitrilo de puño más largo
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Elija un guante con una durabilidad excepcional y una mayor protección. Los guantes de examen de nitrilo con puño más largo Fisherbrand™ son extragruesos y están completamente texturizados para proporcionar un agarre superior. Además, se han realizado pruebas para su uso en situaciones de exposición a fármacos de quimioterapia.
- Sin polvo
- Acabado totalmente texturizado para un agarre superior, tanto en seco como en húmedo
- Ambidiestros y no estériles con puño con reborde
- Aptos para la exposición a fármacos quimioterapéuticos
- Longitud: 12 in (30,5 cm)
- Grosor de la palma: 6 mil (0,15 mm)
- Grosor del dedo: 7 mil (0,18 mm)
- Verde azulado
Certifications
QMS con certificación ISO 9001; con aprobación 510K para uso médico en EE. UU.
Compliance
Cumple las normativas F1671 de ASTM™ (organismo de normalización estadounidense), F379 de ASTM, D3578 de ASTM; aprobado por la FDA 510(k) para su uso médico.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k) y probados para su uso con medicamentos de quimioterapia |
AQL | 1,5 |
Color | Verde azulado |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 6 mil |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Flyers