Learn More
Fisherbrand™ Puntas de longitud extendida
Las puntas de longitud ampliada son ideales para muestras difíciles de alcanzar
21.75€ - 108.75€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 3,6 in |
Declaraciones de limpieza | Libre de DNasa, RNasa, ADN, Biocarga e Inhibidores de la PCR |
Estilo de punta | Universal |
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11987734
|
Fisherbrand™
110NXL-R204-FIS |
Gradilla totalmente extraíble | De 1 a 200 μl | Natural | No estéril |
94.05€
paquete de 1632 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11997734
|
Fisherbrand™
110NXLR204S-FIS |
Gradilla totalmente extraíble | De 1 a 200 μl | Natural | Estéril |
108.75€
paquete de 1632 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11977734
|
Fisherbrand™
110-NXL-FIS |
A granel | De 1 a 200 μl | Natural | No estéril |
21.75€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las puntas de longitud ampliada son ideales para muestras difíciles de alcanzar
- Acceden fácilmente al fondo de tubos largos
- Minimizan la contaminación de la pipeta al evitar que el eje de la pipeta entre en contacto con el tubo o recipiente
- Color natural
- Certificadas por un laboratorio independiente– No estériles: sin ARNasa, ADNasa, ADN ni pirógenos; estériles: sin ARNasa, ADNasa, ADN, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR ni pirógenos
Especificaciones
Natural | |
3,6 in | |
Universal | |
Polipropileno |
Autoclavable | |
Libre de DNasa, RNasa, ADN, Biocarga e Inhibidores de la PCR | |
Pipeta de ajuste universal |