Learn More
Memmert™ Protección contra sobretemperatura ampliada para SF160
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Esterilizador SF160
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
- Con sensor Pt100 integrado
- Para modelos con SingleDISPLAY
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Esterilizador SF160 |
| Incluye | Sensor integrado Pt100 |