Learn More
Digi-Sense Temperature Probe Thermocouple Extension Cable, Miniature
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 m
7,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Maximum temperature: 221°F (105°C).
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Temperatura (métrico) | 105 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| máx. (imperial) | 221°F |
| Longitud (imperial) | 9.8 ft. |
| Longitud (métrico) | 3 m |