Learn More
Memmert™ Ampliación de la calibración de fábrica DAkkS para IF260
Ampliación de la calibración de fábrica de DAkkS mediante una temperatura adicional que se puede seleccionar de forma libre para incubadoras Memmert.
Marca: Memmert™ IF260E39697
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Ampliación de la calibración DAkkS en la fábrica Memmert mediante un valor de temperatura adicional que se puede seleccionar de forma libre según el método C (DKD-R 5-7)
Especificaciones
Incubadora IF260 | |
Ampliación de la calibración de fábrica |