Learn More
Memmert™ Ampliación de la calibración de fábrica DAkkS para UF55
Ampliación de la calibración de fábrica de DAkkS mediante una temperatura adicional que se puede seleccionar de forma libre para estufas Memmert.
Marca: Memmert™ UF55E39697
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ampliación de la calibración DAkkS en la fábrica Memmert mediante un valor de temperatura adicional que se puede seleccionar de forma libre según el método C (DKD-R 5-7)
Especificaciones
Estufa UF55 | |
Ampliación de la calibración de fábrica |
Título del producto
Memmert™ Ampliación de la calibración de fábrica DAkkS para UF55 > Para su uso con: UF55
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido