Learn More
BRAND™ Varilla de extensión
Construcción de PTFE. Amplía el alcance 600 mm.
Marca:  BRAND™ 90470
115.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10039830
  • 130.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción PTFE
  • Para usar con dippers de muestreo
  • Longitud: 600 mm
Especificaciones
Especificaciones
Varilla de extensión
Politetrafluoroetileno (PTFE)
600 mm