Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extensión con mezcla de polimerasa para PCR de largo alcance y mezclas maestras
Amplify long PCR products up to 20kb with this synergistically-acting PCR enzyme blend of Taq DNA polymerase and a proprietary proofreading enzyme.
670.00€ - 682.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cloning |
Concentración | 2X |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11819512
|
Thermo Scientific™
AB-0792/B |
Mezcla maestra Extensor (formulación de tampón 1) | 500 reacciones de 25 µl | N/A | |||||
12340130
|
Thermo Scientific™
AB-0794/B |
Mezcla maestra Extensor ReddyMix (formulación de tampón 1) | 400 reacciones de 25 µl | N/A | |||||
Descripción
Extensor Long Range PCR Enzyme is a blend of ThermoPrime Taq DNA Polymerase and a proprietary thermostable proofreading enzyme. The two enzymes act synergistically to generate long PCR products, up to 20 kb. Extensor Long Range Enzyme includes 2 buffer formulations; Buffer 1 for templates up to 12 kb in length, and Buffer 2 for templates 12 to 20 kb and GC-rich or other difficult templates. This enzyme blend is also available in 2X Master Mix and ReddyMix formulations. The ReddyMix Master Mix contains an inert red dye and a density reagent that allows for direct loading onto agarose gels.
Highlights
- Proprietary enzyme blend amplifies targets up to 20 kb in length
- Alternative buffering system for success with GC rich targets
Especificaciones
Almacenar a - 20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación | |
Cloning | |
2X |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).