Learn More
Sartorius Calibración externa con evaluación HTML
Proceso de calibración externa guiada con hasta 5 pesos definibles.
Marca: Sartorius YAPP012
609.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Características:
- El flujo de trabajo tiene dos niveles:
- Administrador y usuario
- Los administradores pueden definir hasta 5 valores de peso, incluidos su ID, valor y tolerancias
- Los usuarios pueden iniciar el proceso de calibración
- Administrador y usuario
- Adquisición y evaluación de datos realizada automáticamente
- La documentación puede imprimirse en una impresora Sartorius y/o a través de Ethernet sobre la base de Q-Web mediante la visualización HTML
- El flujo de trabajo tiene dos niveles:
Especificaciones
Cubis Balances | |
Calibration Software |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sartorius Calibración externa con evaluación HTML > Calibración externa con evaluación HTML
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido