Learn More
Fisherbrand™ Sonda externa
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp (de ±1° a 70 °C) e Isotemp Advanced (de ±0,5° a 70 °C)
Marca:  Fisherbrand™ CIC0001466
59.52 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15313548
  • 65.16€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sonda de temperatura para uso con placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp e Isotemp Advanced
  • Optimice el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Isotemp (de ±1° a 70 °C) e Isotemp Advanced (de ±0,5° a 70 °C)
0°C a 400°C
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Accesorio, sonda
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
Título del producto
Fisherbrand™ Sonda externa > Isotemp +/-1,0 °C a 70 °C