Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraction Thimbles Porosity 0
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
53.32€ - 69.32€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10050241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405243 |
150 mL |
55.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10316361
|
Lenz Laborglasintrumente
05405225 |
30 mL |
53.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10797891
|
Lenz Laborglasintrumente
05405249 |
250 mL |
69.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Extraction thimbles
- Glass insert with bores for solids
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
0 |