missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Extractor para grasas y aceites

Código de producto. 12062195
Click to view available options
:
Extractor para grasas y aceites
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12062195

Marca: JP Selecta™ 4002841

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Dos juegos de juntas, adaptadores para diferentes tipos de disolventes

Determinación de grasas y aceites mediante el método Soxhlet.

  • Calefacción por calentador eléctrico protegido, distribuida en todo el radiador
  • La superficie proporciona un calentamiento homogéneo a lo largo de las muestras
  • Seguridad eléctrica según IP65
  • Control de temperatura sólido mediante termopares duraderos
  • Dispositivo de seguridad sobre temperatura
  • Caja exterior de acero recubierto de epoxi resistente a disolventes
  • Las extracciones se pueden completar con dedales de vidrio o celulosa
  • Compatible con los disolventes más comunes: Éter de petróleo, éter dietílico, hexano, acetona, acetonitrilo
  • Tiempo de extracción típico (grasas alimentarias): 50 minutos
  • Dimensiones (F x An x Al): 40 x 45 x 70cm
  • Consumo de agua: 1 l/minuto
  • Consumo energético: 200 vatios

Especificaciones

Tipo de producto Extractor de disolventes
Para utilizar con (aplicación) Extracción Soxhlet
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado