Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dedales de extractor para sólidos
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
135.00€ - 139.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
N.º de junta cónica estándar | NS 45/40 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10070521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431131 |
70 mL |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10559581
|
Lenz Laborglasintrumente
05431137 |
100 mL |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Para sólidos
- Para insertos de vidrio para sólidos
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 45/40 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Dedales de extractor para sólidos