Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Dimroth Condenser
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05360043
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10047850
  • 344.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El método permite una separación efectiva con cantidades relativamente pequeñas de extracción de disolventes.
  • Extractor de diseño compacto y robusto, con conexión de matraz NS 29/32
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
150 mL
Vidrio Duran
NS 45/40