Learn More
Esculape Laboratoire™ Lavado de ojos
Administre la solución de cuidado ocular de emergencia utilizando una estación de lavado ocular Esculape™. Los componentes de esta estación incluyen los que sirven para enjuagar y evacuar sustancias extrañas de los ojos.
75.28€ - 178.08€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | For Remove Particles or Dust, Rehydrates the Eye |
---|---|
Tipo de producto | Eyewash Station |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10617204
|
Esculape Laboratoire™
8205201 |
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL | |||||||
11769522
|
Esculape Laboratoire™
8205200 |
Cloruro sódico al 0,9 %, 500 ml |
89.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11987625
|
Esculape Laboratoire™
8205203 |
Solución de pH neutro azul de 200 ml, frasco de 500 ml de solución oftálmica estéril verde |
178.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Posición fija con soporte de pared;
- La copa para lavado ocular ergonómica ayuda al enjuague continuo
- Tapones de frasco de liberación rápida
- Instrucciones en tres idiomas
- Tres años de vida útil si no se abren
Especificaciones
For Remove Particles or Dust, Rehydrates the Eye | |
Eyewash Station |