Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link™ formato No-Weigh™ es un reactivo de biotinilación soluble en agua de ésteres de N-hidroxisucinimida (NHS) cuyo brazo del separador incluye un enlace disulfuro divisible para el etiquetado reversible de proteínas y aminas primarias de la superficie celular.
Marca: Thermo Scientific™ 21328
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link permite el etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y cualquier otra biomolécula que contenga aminas primarias en solución.
Características destacadas:
- Análogo escindible de la sulfo-NHS-LC-biotina
- Puede eliminarse la etiqueta de biotina mediante la escisión del enlace disulfuro del separador con agentes reductores, como DTT.
- Ideal para experimentos de purificación por afinidad que requieren una elución eficaz de soportes de avidina inmovilizados (la escisión del enlace disulfuro libera proteínas)
- El brazo espaciador largo reduce el impedimento estérico en las interacciones de unión.
Especificaciones
Sí | |
Éster de NHS de biotina con un separador de etil-1,3-ditiopropionato | |
No | |
24.3 | |
8 usos para etiquetar un total de 88 mg de IgG en condiciones normales | |
Amina |
Sulfo-NHS-SS-biotina EZ-Link, formato No-Weigh | |
606.69 | |
No | |
8 x 1 mg | |
A - 20 °C protegido de la humedad | |
Water |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.