Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie F
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente con bajo consumo de energía
- Diseño compacto
- Teclado de membrana protegido contra el agua con pantalla de temperatura LED
- Llenado y drenaje sencillos
- Indicador de nivel de llenado
- Puede usarse con agua, agua/glicol, Julabo Thermal G
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2,6 L |
| Certificaciones/conformidad | Lista UL y marca NRTL |
| Capacidad de refrigeración | 0,09 kW a -5 °C, 0,18 kW a 0 °C, 0,21 kW a 5 °C, 0,22 kW a 10 °C, 0,25 kW a 20 °C ( |
| Caudal | 15/ l/min |
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a +40 °C |
| Presión máxima | 50,7 psi |
| Modelo | F250 |
| Refrigerante | R134A |
| Exactitud de temperatura | ± 0,5 °C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.5°C |
| Mostrar más |