Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer modelo F1.5™
Utilice este termociclador para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias. El Eppendorf™ ThermoMixer™ modelo F1.5 tiene un bloque fijo para placas y tubos de 0.5/1.5/2.0 ml. La prevención de la formación de condensación en recipientes pequeños se puede conseguir con la tapa calefactada Eppendorf ThermoTop (opcional).
3140.00€ - 3350.00€
Especificaciones
Exactitud térmica | Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 1 a 100 °C |
Tensión | 220 - 240 V |
Requisitos eléctricos | De 220 a 240 V, 50-60 Hz, 200 W |
Tipo de producto | ThermoMixer F1.5 |
Código de producto | Marca | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13598460
|
Eppendorf™
5384000012 |
Smartblock de 1,5 ml |
3140.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13508470
|
Eppendorf™
5385000016 |
Con placa Smartblock |
3350.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tecnología antiderrame que evita el humedecimiento de la tapa y la contaminación cruzada
- Calentamiento y mezcla en recipientes de reacción de 0.5/1.5/2.0 ml (F0.5/F1.5/F2.0) o placas (FP)
- Hasta 1,500 rpm (F1.5/F2.0) o 2,000 rpm (F0.5/FP) para la mezcla de muestras eficaz
- Extraordinaria tecnología 2DMix-Control que ofrece un rendimiento de mezclado excelente
- Teclas de temperaturas predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C y 95 °C) para un funcionamiento simple e intuitivo
- Velocidad de calentamiento muy rápida de hasta 18 °C/min, lo que reduce el tiempo de espera
- PhysioCare Eppendorf Concept ofrece un diseño y funcionamiento ergonómicos
Especificaciones
Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C | |
220 - 240 V | |
ThermoMixer F1.5 | |
206 mm | |
Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias | |
Interfaz USB | |
1500 rpm |
De 1 a 100 °C | |
De 220 a 240 V, 50-60 Hz, 200 W | |
170 mm | |
304 mm | |
De 50 a 60 Hz | |
De 300 a 1500 rpm |