Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo F1-ClipTip™
Disfrute de la confianza que ofrece la tecnología ClipTip y de las pipetas que son idóneas para su uso en protocolos establecidos que requieran un volumen específico. Además, ofrecen fuerzas bajas de fijación y expulsión.
Marca: Thermo Scientific™ 4651280N
144.90 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Con la confianza extra que ofrece la tecnología ClipTip, estas pipetas son idóneas para su uso en protocolos establecidos que requieran un volumen específico. Además, ofrecen fuerzas bajas de fijación y expulsión.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.
Sellado de seguridad con la tecnología ClipTip. Disfrute de las ventajas.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decide extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permite un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Pipeteo mejorado de volumen pequeño
El nuevo modelo de 0,1-2 μ l y los modelos mejorados 1-10 μ l permiten un rendimiento optimizado en sus aplicaciones de volumen pequeño.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Compatible con las pipetas F1-ClipTip: 12,5 ext., 20, 50, 200, 300, 300 ext. y 1000 μl
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Especificaciones
ClipTip 12,5 Ext | |
Rosa | |
Pipeta de volumen fijo | |
0,02 μl |
F1-ClipTip | |
1 | |
10 μl |