Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo F1-ClipTip
Optimice las tareas de pipeteo diarias con la innovadora tecnología de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
150.12€ - 156.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. |
---|---|
Modelo | F1-ClipTip™ |
Número de canales | 1 |
Tipo | Pipeta de volumen fijo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13216289
|
Thermo Scientific™
4651170 |
1 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||
13226289
|
Thermo Scientific™
4651180 |
5 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||
13236289
|
Thermo Scientific™
4651190 |
10 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||
13246289
|
Thermo Scientific™
4651200 |
20 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||
13266289
|
Thermo Scientific™
4651210 |
25 μl | F1-ClipTip 50 | Morado | N/A | ||||
13256289
|
Thermo Scientific™
4651220 |
50 μl | F1-ClipTip 50 | Morado | N/A | ||||
13276289
|
Thermo Scientific™
4651230 |
100 μl | F1-ClipTip 200 | Yellow | N/A | ||||
13286289
|
Thermo Scientific™
4651240 |
200 μl | F1-ClipTip 200 | Yellow | N/A | ||||
13216299
|
Thermo Scientific™
4651250 |
250 μl | F1-ClipTip 300 | Naranja | N/A | ||||
13206299
|
Thermo Scientific™
4651260 |
500 μl | F1-ClipTip 1000 | Azul | N/A | ||||
13296289
|
Thermo Scientific™
4651270 |
1000 μl | F1-ClipTip 1000 | Azul | N/A | ||||
Descripción
Optimice las tareas de pipeteo diarias. Las pipetas monocanal de volumen fijo Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ incorporan la innovadora tecnología de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta, y solo hasta, el momento en que la suelte.
Características:- La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.
- Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
- Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración de colocar las puntas en la pipeta.
Diseño ergonómico
- Las fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo ofrecen un uso seguro y cómodo.
Sorprendentemente ligeras
- Su moderno diseño protege al usuario de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
Comodidad a medida
- Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120º (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Super expulsión
- Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficiente de microvolúmenes y evitar la capilaridad.†
Expulsión de puntas de pulsación suave
- El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento
Garantía de vida útil líder en el sector
- Cómodo registro en línea
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
F1-ClipTip™ | |
1 | |
Pipeta de volumen fijo |