Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pipeteo correcto (GLP) F1-ClipTip™
Para su comodidad, los kits incluyen: pipetas F1-ClipTip™ con diferentes volúmenes, puntas de pipeta ClipTip compatibles y un soporte para pipeta que permite llevar a cabo un pipeteo correcto en el laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 4701150N
898.74 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Soporte para una buena pipeta de laboratorio en su laboratorio con los kits Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP, que ofrecen una gran variedad de pipetas monocanales o una mezcla de canales individuales y una pipeta multicanal empaquetada con puntas ClipTip compatibles y un práctico soporte para pipetas.Seleccione el kit que le resulte adecuado y disfrute del rendimiento y del ligero diseño de F1-ClipTip que contribuye a la mejora de la comodidad.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.Sellado seguro mediante la tecnología ClipTip. Notará la diferencia.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decida extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permita un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Más información >
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a su medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Súper explosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Elija entre cinco tamaños en formato de 96: 20, 50, 200, 300, 1000 μl
Marcado CE
La pipeta F1-ClipTip con puntas de pipeta ClipTip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia ClipTip >
Especificaciones
Puntas ClipTip: 20, 200, 300 y 1000 | |
1 | |
de 2 a 1000 y de 30 a 300 μl |
F1-ClipTip GLP, kit 2: de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl y 8canales de 30 a 300 μl | |
Kit GLP |