Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Bloquee las puntas firmemente en la pipeta con un sellado completo gracias a la tecnología ClipTip para que no se aflojen ni se caigan. Diseño de mango ligero combinado con fuerzas de expulsión y fijación de la punta mínimas.
289.44€ - 438.00€
Especificaciones
Número de canales | 1 |
---|---|
Línea de productos | F1-ClipTip™ |
Tipo | Pipeta de volumen variable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15571895
|
Thermo Scientific™
4641170N |
De 1 a 10 μl | ClipTip 20 | N/A | ||||||
15581895
![]() |
Thermo Scientific™
4641180N |
De 2 to 20 μl | ClipTip 20 |
321.18€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15591895
![]() |
Thermo Scientific™
4641190N |
De 5 to 50 μl | ClipTip 50 |
351.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15501905
![]() |
Thermo Scientific™
4641200N |
De 10 to 100 μl | ClipTip 200 |
351.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15511905
![]() |
Thermo Scientific™
4641210N |
De 20 to 200 μl | ClipTip 200 |
428.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15521905
![]() |
Thermo Scientific™
4641220N |
De 30 a 300 μl | ClipTip 300 |
351.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15531905
![]() |
Thermo Scientific™
4641230N |
De 100 to 1000 μl | ClipTip 1000 |
434.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15976132
![]() |
Thermo Scientific™
4641310N |
De 0,1 to 2 μl | ClipTip 12,5 Ext |
319.16€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15996132
![]() |
Thermo Scientific™
4641320N |
De 1 a 10 μl | ClipTip 12,5 Ext |
438.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantice un ajuste seguro con la tecnología ClipTip, que bloquea las puntas firmemente en la pipeta con un sellado completo para que no se aflojen ni se caigan. Diseño de mango ligero combinado con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas que aumentan la comodidad en el pipeteo. Notará la diferencia.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.Sellado seguro mediante la tecnología ClipTip. Notará la diferencia.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decide extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permita un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Más información >
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Super expulsión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Elija entre cinco tamaños con formato de 96: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Marcado CE
La pipeta F1-ClipTip con puntas de pipeta ClipTip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia ClipTip >
Especificaciones
1 | |
F1-ClipTip™ | |
Pipeta de volumen variable |
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.