Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Optimice las tareas de pipeteo diarias con la innovadora tecnología de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con una fuerza de fijación de la punta mínima.
274.32€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | El sistema de pipeteo F1-ClipTip cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Fabricado según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. |
---|---|
Modelo | F1-ClipTip |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | F1-ClipTip™ |
Tipo | Pipeta de volumen variable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13246279
|
Thermo Scientific™
4641170 |
De 1 a 10 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||
13256279
|
Thermo Scientific™
4641180 |
De 2 to 20 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||
13266279
|
Thermo Scientific™
4641190 |
De 5 to 50 μl | F1-ClipTip 50 | Violeta | N/A | ||||
13276279
|
Thermo Scientific™
4641200 |
De 10 to 100 μl | F1-ClipTip 200 | Amarillo | N/A | ||||
13286279
|
Thermo Scientific™
4641210 |
De 20 to 200 μl | F1-ClipTip 200 | Amarillo | N/A | ||||
13206289
|
Thermo Scientific™
4641220 |
De 30 a 300 μl | F1-ClipTip 300 | Naranja | N/A | ||||
13296279
|
Thermo Scientific™
4641230 |
De 100 to 1000 μl | F1-ClipTip 1000 | Azul | N/A | ||||
Descripción
Garantice un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas mediante las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, que incorporan una innovadora tecnología de bloqueo ClipTip. Una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta que la suelte.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip- La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras
- Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración de colocar las puntas en la pipeta.
Diseño ergonómico
- Las fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo ofrecen un uso seguro y cómodo.
Sorprendentemente ligeras
- Su moderno diseño protege al usuario de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
Comodidad a medida
- Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120º (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Super expulsión
- Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficiente de microvolúmenes y evitar la capilaridad.†
Expulsión de puntas de pulsación suave
- El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento.
Ajuste del volumen
- El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo.
Garantía de vida útil líder en el sector
- Cómodo registro en línea
Información sobre pedidos:
† Disponible en modelos de 50 μl e inferior
Compatible con:
Puntas de pipeta Thermo Scientific ClipTip.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
El sistema de pipeteo F1-ClipTip cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Fabricado según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. | |
1 | |
Pipeta de volumen variable |
F1-ClipTip | |
F1-ClipTip™ |