Learn More
Eppendorf™ F2.0 Model ThermoMixer™
Código de producto. 15346551 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15346551
Marca: Eppendorf™ 5387000013
Diseñado para mezclar y calentar aplicaciones habituales establecidas. Eppendorf™ F2.0 Model ThermoMixers™ tiene un bloque fijo para placas y tubos de 2,0 ml.
  • La prevención de la formación de condensación en recipientes pequeños se puede conseguir con la tapa calefactada opcional Eppendorf ThermoTop.
  • Calentamiento y mezcla en recipientes de reacción de 2,0 ml
  • Mezcla eficaz a hasta 1500 rpm
  • La excelente tecnología 2DMix-Control permite un excelente rendimiento de mezclado.
  • Tecnología antiderrames que evita el humedecimiento de la tapa y la contaminación cruzada.
  • Compatible con Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) para la manipulación de muestras sin condensación
  • Teclas de temperatura predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C y 95 °C) para un funcionamiento sencillo e intuitivo
  • Velocidades de calentamiento muy rápidas, de hasta 13 °C/min, lo que reduce el tiempo de espera
  • Eppendorf PhysioCare Concept ofrece un diseño y un uso ergonómicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C
Contenido y almacenamiento Termobloque 24 x 2 ml, UE
Admite 2 mL Tubes
No. of Places 24
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) De 1 a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias
Incluye Interfaz USB
Modelo ThermoMixer F2.0
Velocidad De 300 a 1500 rpm
Anchura (métrico) 206 mm
Altura (métrico) 170 mm
Fondo (métrico) 304 mm
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50-60 Hz, 200 W
Tensión 220 - 240 V
Frecuencia De 50 a 60 Hz