Learn More
MULTIROIR Carro F64
Carro rojo F64 para bandeja de plástico con 4 ruedas giratorias
Marca:  MULTIROIR ARO64RGU
Código de producto. 17226880
  • 99.50€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Carro rojo F64
  • Para bandeja de plástico 600 x 400
  • Material: ABS
  • Capacidad de carga: 250 kg
  • Movilidad: 4 ruedas giratorias
  • Dimensiones externas: 620 x 420 mm
Especificaciones
Especificaciones
250 kg
620 x 420 mm
Transporte todo tipo de productos
Contenedor Euro-Standard de 600 x 400