Learn More
Nitritex™ Fabric Coveralls With Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Descripción
- Material duradero y ligero CleanTough™
- Lazos para los pulgares para garantizar una buena sujeción
- Cremallera con solapa sellable
- Capucha, espalda, puños y tobillos elásticos
- Testado conforme a la norma de permeación ASTM D6978-05
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | M |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-2853 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BDCHT-M |
24-1801 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BDCHT-M |
24-1800 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BDCHT-M |
24-1440 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BDCHT-M |
24-1349 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BDCHT-M |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
45Hours
1Minutes
41Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Nitritex™ Fabric Coveralls With Hood >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido