Learn More
3M™ Protector facial V4FK
176.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color de la montura: Transparente
Descripción
- Visor de policarbonato transparente
- Grosor: 1,0 mm
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +100 °C
- Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M
- El visor cumple los requisitos de protectores de impactos de baja energía
- Visor de clase óptica 1, energía de bajo impacto, F
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 166, EN 166, EN166:1995 |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Descripción | Pico corto |
Color de marco | Transparente |
Peso (métrico) | 110 g |
Material | Policarbonato |