Learn More
SCA Hygiene Products™ Pañuelos de papel
Toallita facial SCA Hygiene Products™:Toallitas de 2 capas (100 toallitas/caja).
Marca: SCA Hygiene Products™ 140280
Descripción
- 100 tejidos por caja
- 2 capas
Especificaciones
Toallita facial | |
200 mm | |
Se puede utilizar en dispensadores faciales F1 | |
2 capas |
208 mm | |
Blanco | |
30 Boxes of 100 tissues ea. |