Learn More
BD Solución de limpieza FACS
Se utiliza como solución de limpieza en sistemas de citometría de flujo. La solución de limpieza BD Biosciences™ FACS cumple con la normativa RUO (GMP).
Marca: BD 340345
94.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Citometría de flujo (probada de forma rutinaria)
Especificaciones
5 l |
Seguridad y manipulación
- BD FACS Clean Solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hypochlorous acid, sodium